Merck
120650
Eshmuno® CMX Resin
Eshmuno® CMX
Synonim(y):
Eshmuno® CMX
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101511
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Carboxy and Alkyl Group)
Quality Segment
sterility
sterile (Caustic Stable)
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
300 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
60 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
application(s)
ADC
mAb
separation technique
mixed mode
storage temp.
2-30°C
General description
Eshmuno® CMX chromatography resin is a mixed mode chromatography resin built on the proven Eshmuno® resin technology. This innovative resin combines weak cation exchange properties with hydrophobic interaction, providing high selectivity for Monoclonal Antibody (mAb), fusion protein and Antibody Drug Conjugate (ADCs) purification as well as separation of low molecular weight impurities, Host Cell Proteins (HCPs) and glycovariants.
Application
Purification of mAbs, ADCs, fusion proteins
Features and Benefits
Eshmuno® CMX chromatography resin enables users to
  • Intensify processes and decrease costs by reducing the number of chromatographic steps and buffer consumption
  • Improve performance with higher recovery rates, high selectivity and superior dynamic binding capacity
  • Improve the user experience with a broad operational window, simplified process development and easy column packing due to a rigid base bead
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CMX Resin
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
What antibody drug conjugates are, how bioconjugates work, design considerations and ADC services for ADC manufacturing, including bioconjugation.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
120650050004054839763915
120650001004054839763892
120650010004054839763908
120650500004054839763922