Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 665,00 zł |
Informacje o tej pozycji
665,00 zł
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
parameter
≤8 bar pressure, 400 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
capacity
~70 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
storage temp.
15-25°C
General description
Features and Benefits
- Doskonałe przepływowe usuwanie agregatów mAb
- Wysoki odzysk produktu przy dużym obciążeniu masowym
- Znaczne zmniejszenie objętości żywicy i buforu
- Mniejszy ślad produkcyjny (mniejsze kolumny, zbiorniki buforowe itp.)
- Warunki procesu o niskiej zawartości soli eliminują potrzebę rozcieńczania przed kolejnymi etapami wymiany jonowej
- Znaczne zmniejszenie objętości przetwarzania poprawia ekonomikę filtracji wirusów i ultrafiltracji
- Sztywna kulka bazowa umożliwia wyższe prędkości przepływu i łatwiejsze upakowanie w kolumnie
- Wysoka stabilność chemiczna
- Zgodność z 1% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl i roztworami do przechowywania 0,1 M NaOH
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfo + carboxy + phenyl) |
| volume 0.2 mL | volume 1 mL | volume 5 mL | volume 5 mL |
| capacity ~70 mL, resin binding capacity | capacity ~70 mL, resin binding capacity | capacity ~70 mL, resin binding capacity | capacity ~50 mL, resin binding capacity |
| material polypropylene housing | material polypropylene housing | material polypropylene housing | material polypropylene housing |
| application(s) mAb | application(s) mAb | application(s) mAb | application(s) mAb |
| parameter ≤8 bar pressure, 400 cm/hr max. flow rate | parameter ≤8 bar pressure, 400 cm/hr max. flow rate | parameter ≤8 bar pressure, 400 cm/hr max. flow rate | parameter ≤8 bar pressure, 1000 cm/hr max. flow rate |
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1251700001 | 04027269963194 |