Przejdź do
1.25063
Fractogel® EMD Chelate (M)
MiniChrom Fractogel® Chelate (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 1 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
765,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
765,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
iminodiacetic acid
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~60 mL, resin binding capacity
application(s)
recombinant protein
separation technique
affinity
storage temp.
15-25°C
General description
8 x 20mm
Features and Benefits
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 1 ml enables users to:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.250621.250831.25060
ligand
iminodiacetic acid
ligand
(Carboxyethyl )
ligand
iminodiacetic acid
ligand
-
volume
1 mL
volume
1 mL
volume
5 mL
volume
1 mL
capacity
~60 mL, resin binding capacity
capacity
~100 mL, resin binding capacity
capacity
~60 mL, resin binding capacity
capacity
-
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
-
separation technique
affinity
separation technique
cation exchange
separation technique
affinity
separation technique
-
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD Chelate (M)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125063000104027269291754