Przejdź do
1.25060
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 1 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
765,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
765,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
prepacked column
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
storage temp.
15-25°C
General description
8 x 20mm
Analysis Note
Appearance: passes test
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)