Przejdź do
1.25083
Fractogel® EMD Chelate (M)
MiniChrom Fractogel® Chelate (M), volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 5 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
iminodiacetic acid
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~60 mL, resin binding capacity
application(s)
recombinant protein
separation technique
affinity
storage temp.
room temp
General description
8 x 100mm
Features and Benefits
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 5 ml provides users with:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.250821.250631.25080
ligand
iminodiacetic acid
ligand
carboxymethyl
ligand
iminodiacetic acid
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
volume
5 mL
volume
5 mL
volume
1 mL
volume
5 mL
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
capacity
~60 mL, resin binding capacity
capacity
~100 mL, resin binding capacity
capacity
~60 mL, resin binding capacity
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
separation technique
affinity
separation technique
anion exchange
separation technique
affinity
separation technique
anion exchange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD Chelate (M)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125083000104027269303785