Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8073252
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CC(C)C[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
NXVYPYHWONGEFQ-RGMNGODLSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% | assay - | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.5% (AT) |
| form powder | form solid | form solid | form powder or crystals |
| color beige | color - | color - | color colorless or white |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03764-1G | 04061838627858 |