Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 753,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
MDL number:
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
≤2% water
color
white to faint yellow
mp
~150 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolevulinic acid hydrochloride has been used as a supplement for culturing Escherichia coli cells for heme biosynthesis.[1]
Biochem/physiol Actions
Intermediate in heme biosynthesis.
5-Aminolevulinic acid (5-ALA) may interact with several transporters such as glutamate, γ-aminobutyric acid (GABA), di-, tri-peptides, and organic transporters in the blood-brain barrier. It may also act as a precursor for the synthesis of porphyrins in chlorophyll and hemes. 5-ALA exhibits plant growth regulator activities.[2]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (AT) | assay - | assay ≥98.0% | assay 99% dry basis (perchloric acid titration) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| mp ~150 °C (dec.) | mp 150-156 °C | mp - | mp >235 °C |
| color white to faint yellow | color - | color beige | color - |
| impurities ≤2% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?