Przejdź do
A3785
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
226-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
mp
150 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolevulinic acid hydrochloride has been used to activate or inhibit heme biosynthesis in HeLa and K562 cell lines.[1] It has also been used in photodynamic therapy for A431 tumor bearing mice.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in heme biosynthesis.
5-Aminolevulinic acid (5-ALA) is an intermediate in heme biosynthesis and is useful in cancer treatment. It is a non-protein amino acid. 5-ALA also has applications in the field of agriculture. It is being studied as an inducing reagent for protoporphyrin IX (PPIX) dependent fluorescence diagnosis of metastatic lymph nodes. 5-ALA is used for photodynamic therapy of diseases, such as Paget′s disease and HPV infection-associated cervical condylomata acuminata.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7793T4626A5575
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
150 °C
mp
-
mp
145-147 (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?