Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 637,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5420,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 170,00 zł | |
| 5 L |
Informacje o tej pozycji
637,00 zł
Quality Segment
ligand
(Sulfoisobutyl)
sterility
sterile (Caustic Stable)
product line
Eshmuno®
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
400 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C
separation technique
strong cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Superior flow-through removal of mAb aggregates
- High product recoveries at high mass loadings
- Significant reduction in resin and buffer volume
- Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
- Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
- Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
- Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Packaging
- 1.20093.0100: Eshmuno® CP-FT Resin 100 ml
- 1.20093.0010: Eshmuno® CP-FT Resin 10 ml
- 1.20093.0500: Eshmuno® CP-FT Resin 500 ml
- 1.20093.5000: Eshmuno® CP-FT Resin 5 L
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfoisobutyl) | ligand carboxymethyl, phenyl, sulfonate group |
| separation technique strong cation exchange | separation technique strong cation exchange | separation technique weak cation exchange | separation technique mixed mode |
| form resin | form resin | form resin | form resin |
| matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group polymer, polyvinyl ether |
| capacity 70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin) | capacity 120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin) | capacity 160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin) | capacity 50 mg binding capacity (pIgG/ml of resin) |
| specific analyte(s) MAbs | specific analyte(s) MAbs | specific analyte(s) - | specific analyte(s) MAbs |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CP-FT Resin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Minimize bottlenecks in downstream processing. Discover how flow-through technologies increase speed and efficiency, reducing footprint and costs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1200935000 | 04027269902124 |
| 1200930100 | 04027269902100 |
| 1200930000 | 04054839358623 |
| 1200930500 | 04027269902117 |
| 1200930010 | 04027269902094 |