Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 930,00 zł |
5 L |
Informacje o tej pozycji
452,00 zł
Quality Segment
ligand
(Sulfoisobutyl)
sterility
sterile (Caustic Stable)
product line
Eshmuno®
form
resin
parameter
500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C
density
1 g/cm3
application(s)
recombinant protein
separation technique
weak cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
- Excellent separation efficiencies at high protein loadings
- Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
- Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Packaging
- 1.20084.0100: Eshmuno® CPS Resin 100ml
- 1.20084.0010: Eshmuno® CPS Resin 10ml
- 1.20084.0500: Eshmuno® CPS Resin 500ml
- 1.20084.5000: Eshmuno® CPS Resin 5L
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CPS Resin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia