Merck
1.20087
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
Eshmuno® HCX
Synonim(y):
Eshmuno® HCX
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
ligand
carboxymethyl
phenyl
sulfonate group
Poziom jakości
sterylność
sterile (Caustic Stable)
linia produktu
Eshmuno®
Postać
resin
specyficzne anality
MAbs
Parametry
1000 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
grupa aktywna macierzy
polymer, polyvinyl ether
pojemność
50 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
temp. przejścia
flash point 35 °C (calculated)
Zastosowanie
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
mixed mode
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
The mixed-mode cation exchanger Eshmuno® HCX media was specifically designed to capture recombinant proteins at higher salt concentrations directly in typical ion exchange and flow-through applications
Cechy i korzyści
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Opakowanie
  • 1.20087.0100: Eshmuno® HCX Resin 100ml
  • 1.20087.0010: Eshmuno® HCX Resin 10ml
  • 1.20087.0500: Eshmuno® HCX Resin 500ml
  • 1.20087.5000: Eshmuno® HCX Resin 5L
Plastic bottle
Komentarz do analizy
Appearance: Milky cream coloured turbid suspension, free from coarse mechanical impurities.
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 170 - 300 µeq/ml
Performance test (chymotrypsinogen): 75 - 95 mS/cm
Performance test (cytochrom C): 55 - 74 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C