Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 392,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3180,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 210,00 zł | |
| 5 L |
Informacje o tej pozycji
392,00 zł
ligand
(Sulfoisobutyl)
Quality Level
sterility
sterile (Caustic Stable)
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
pH
7 ( in H2O)
capacity
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C
density
1 g/cm3
application(s)
ADC
mAb
recombinant protein
separation technique
strong cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
- High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
- Wide pH and conductivity operating window
Packaging
- 1.20083.0100: Eshmuno® CPX Resin 100ml
- 1.20083.0010: Eshmuno® CPX Resin 10ml
- 1.20083.0500: Eshmuno® CPX Resin 500ml
- 1.20083.5000: Eshmuno® CPX Resin 5L
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfoisobutyl) | ligand (Sulfoisobutyl) |
| form resin | form resin | form resin | form prepacked column |
| separation technique strong cation exchange | separation technique strong cation exchange | separation technique weak cation exchange | separation technique cation exchange |
| specific analyte(s) MAbs | specific analyte(s) MAbs | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - |
| matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group Polyvinyl Ether |
| capacity 120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin) | capacity 70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin) | capacity 160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin) | capacity ~120 mL, resin binding capacity |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1200830100 | 04027269364489 |
| 1200830010 | 04027269371470 |
| 1200835000 | 04027269371500 |
| 1200830500 | 04027269364519 |