Przejdź do
1.25157
Eshmuno® CPX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, 5ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
description
8 x 100mm ESHMUNO®
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 500 cm/hr max. flow rate
volume
5 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
pH
7 ( in H2O)
capacity
~120 mL, resin binding capacity
transition temp
flash point 35 °C
density
1 g/cm3
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange
storage temp.
no temp limit
Features and Benefits
Eshmuno® CPX chromatography resin enables:
  • Intermediate purification or polishing of monoclonal antibodies
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Packaging
Plastic bag(s)
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CPX Resin
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)