Przejdź do
1.19638
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Sorbent cyjanowy do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
CN, Cyano (CN) bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
6980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 CN (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L10
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
6.6% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
CN, Cyano (CN) bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® CN ma właściwości polarne i hydrofobowe, dzięki czemu może być stosowany jako mniej polarna alternatywa dla LiChrospher Si 60 w zastosowaniach z fazą normalną lub jako mniej hydrofobowa alternatywa dla LiChrospher RP-8 w zastosowaniach z fazą odwróconą.
Analysis Note
Application test: passes test
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
stability testing: passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.509581.508451.16152
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
10 μm
particle size
5 μm
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
NH2 bonding phase
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
Diol bonding phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase, normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L20
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 CN (5 µm)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119638001004022536179230