Przejdź do
1.50958
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART HPLC guard-cartridge
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Wkład aminokwasowy TM=["LICHROCART"] do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
NH2, NH2 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L8
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
packaging
10 pak of
extent of labeling
4.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
column L × I.D.
0.4 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
NH2, NH2 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumna ochronna HPLC
LiChrospher® NH2 ma właściwości polarne i hydrofobowe i może być stosowany do chromatografii w fazie normalnej, odwróconej i jonowymiennej. Typowe zastosowania to separacja węglowodanów za pomocą chromatografii w fazie odwróconej lub separacja nukleotydów za pomocą chromatografii jonowymiennej. Sorbent ten jest pakowany w kolumny ochronne LiChroCART 4-4 HPLC, do stosowania w połączeniu z wkładami LiChroCART HPLC, wypełnionymi LiChrospher NH2, 5µm. Połączenie jest realizowane za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Selectivity: passes test
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.508241.508341.50959
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase, normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
matrix active group
NH2 bonding phase
matrix active group
NH2 bonding phase
matrix active group
NH2 bonding phase
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L10
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150958000104022536233895