Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6980,00 zł
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L20
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
8% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
diol, Diol bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Chiralna i achiralna separacja dziesięciu flawanonów przy użyciu chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym: Badanie to ilustruje zastosowanie LiChrospher 100 DIOL do oddzielania flawanonów w pyłku pszczelim, wykorzystując zarówno podejście chiralne, jak i achiralne. Metoda ta oferuje zwiększoną dokładność i wydajność analizy produktów naturalnych (Ares et al., 2022).
- Zastosowanie kolumny Diol w trybie adsorpcji i mieszanej podziałowo-adsorpcyjnej chromatografii cieczowej w fazie normalnej: Badania te demonstrują zastosowanie LiChrospher 100 DIOL do rozdzielania puryn i pirymidyn, pokazując jego wszechstronność zarówno w technikach chromatografii adsorpcyjnej, jak i mieszanej chromatografii podziałowo-adsorpcyjnej, które mają kluczowe znaczenie dla analizy biochemicznej (Kazoka, 2008).
Analysis Note
stability testing: passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group Diol bonding phase | matrix active group Cyano (CN) bonding phase | matrix active group Diol bonding phase | matrix active group Diol bonding phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase, normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| agency suitable for USP L20 | agency suitable for USP L10 | agency suitable for USP L20 | agency suitable for USP L20 |
| pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 DIOL (5 µm)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1161520010 | 04022536163802 |