Przejdź do
1.50845
LiChrospher® 100 CN (10 µm) HPLC Columns
suitable for HPLC
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Cyano TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
CN, Cyano (CN) bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
3660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 CN (10 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L10
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
6.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
CN, Cyano (CN) bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® CN ma właściwości polarne i hydrofobowe, dzięki czemu może być stosowany jako mniej polarna alternatywa dla LiChrospher® Si 60 w zastosowaniach z fazą normalną lub jako mniej hydrofobowa alternatywa dla LiChrospher® RP-8 w zastosowaniach z fazą odwróconą. Sorbent ten jest pakowany we wkład LiChroCART 250-4 HPLC do separacji półpreparatywnej. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART (1.51486).
Wkład HPLC
Analysis Note
Pressure: ≤ 25 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 20000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≥ 0.5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.508251.508921.50858
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase, normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
10 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
10 μm
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L1
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®