Przejdź do
1.19301
Standard odniesienia
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
635,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
Quality Level
product line
Spectroquant®
specific analyte(s)
ozone
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move DC
storage temp.
15-25°C
General description
dla chloru, dwutlenku chloru, ozonu Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.018041.148261.14670
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with Spectroquant® Move DC
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
specific analyte(s)
ozone
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119301000104027269243326
Questions
  1. Provide more information on the size and dimensions of the vials for product 1193010001? Specifically, what is the height and volume of the vials?
    1 answer
    1. The Spectroquant Reference Standards kit 119301 is specifically designed for use with the Move DC photometer. The kit comprises a zero standard and 3 standards of varying concentrations for each of the following parameters:
      - Chlorine: 0.3 - 1.2 - 3.0 mg/L
      - Chlorine dioxide: 0.3 - 1.2 - 3.0 mg/L
      - Ozone: 0.2 - 0.8 - 2.0 mg/L
      The vials included in the kit have a diameter of 24 mm, a height of 45 mm, and are filled with 10 mL of standard solution.