Przejdź do
1.14670
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.10-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
179,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Storage temp.:
15-25°C
Detection method:
colorimetric
179,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chloru w wodzie słodkiej i morskiej, colorimetric, 0.10-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
chlorine
Quality Segment
measuring range
0.10-2.0 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów 0,10 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 mg/l Cl₂ MQuant®
Ten test chloru MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania kolorymetrycznego przy użyciu łatwej w użyciu karty kolorów. Odczynniki są dodawane do próbki, co powoduje reakcję barwną. Stężenie jest określane poprzez przypisanie koloru do wartości na skali referencyjnej.
Application
Chlorine Test Kit, colorimetric is used in water treatment to ensure chlorine levels are within acceptable limits, preventing contamination and ensuring the purity of water for various applications such as swimming pools and drinking water.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.149761.148261.11160
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
measuring range
0.10-2.0 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
measuring range
0.10-1.5 mg/L (Cl2)
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Questions
  1. Hello Hello, Does the test "1146700001 Chlorine Test Kit, colorimetric" determine the total chlorine or the free chlorine?
    1 answer
    1. This kit is intended for use in the determination of Free Chlorine. See product 1.14801 at the link below to review a kit suitable for both Total and Free Chlorine:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/114801