Przejdź do
1.01804
Chloride Cell Test, photometric
photometric, 0.5-15.0 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test ogniw chlorkowych, photometric, 0.5-15.0 mg/L (Cl-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
chloride
measuring range
0.5-15.0 mg/L (Cl-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,5 - 15,0 mg/l Cl- Spectroquant®
Ten test chlorkowy Spectroquant® umożliwia dokładną kwantyfikację jonów chlorkowych w różnych wodach i ściekach. Ich stężenie zależy od czynników geologicznych i ogólnej sytuacji lokalnej.
W trakcie testu jony chlorkowe reagują z tiocyjanianem rtęci(II) do chlorku rtęci(II). Uwolniony tiocyjanek reaguje z jonami żelaza, tworząc gotowy kompleks. Metoda jest analogiczna do EPA 325.1 i APHA 4500-Cl- E.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.147301.005971.00595
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
detection method
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
detection method
photometric
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric (DPD)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.5-15.0 mg/L (Cl-)
measuring range
5-125 mg/L (Cl-)
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 600, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ogniw chlorkowych
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
516805-500G04061832534589
46117-250MG-R04061832344256
516805-100G04061832534572
101804000104027269378554