Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1290,00 zł
Nazwa produktu
Test chloru, colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
chlorine
Quality Segment
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
This test can be used in
- Swimming-pool water
- Drinking water
- Wastewater
- Disinfectant solutions
This test is not suited for seawater.
Method
In weakly acidic solution free chlorine reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye. In the presence of potassium iodide, also combined chlorine is measured in this reaction. The chlorine concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Using the refill pack 1.18326, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
Application
- 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyna jako wielokolorymetryczny wskaźnik obecności chloru w wodzie zgodny z wytycznymi zdrowotnymi: Niniejsze badanie koncentruje się na wykorzystaniu 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyny jako wskaźnika obecności chloru w wodzie, zapewniając metodę zapewniającą zgodność z wytycznymi zdrowotnymi poprzez wizualny i prosty test (Palladino et al., 2020).
- Analiza wolnego chloru w roztworze wodnym o bardzo niskim stężeniu za pomocą testów przepływu bocznego: W artykule przedstawiono metodę badania stężenia wolnego chloru w wodzie na bardzo niskich poziomach przy użyciu testów przepływu bocznego, które mają kluczowe znaczenie dla monitorowania jakości wody i zapewnienia standardów bezpieczeństwa (Schwenke et al., 2019).
- Niektóre czynniki wpływające na stabilność Sterilox, wody utlenionej: Ten artykuł, choć koncentruje się na stabilności Sterilox jako środka dezynfekującego, dotyczy szerszego kontekstu stosowania roztworów chloru w warunkach wymagających rygorystycznych środków sanitarnych, podkreślając znaczenie regularnego testowania chloru w celu zapewnienia skuteczności (Rossi-Fedele et al., 2011).
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range 0.010-0.30 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range 0.1-2.0 mg/L (Cl2) |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chloru
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c