Przejdź do
1.19208
Tlenek srebra 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonim(y):
Silver oxide 99+
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.74
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
243-957-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% Ag basis
Form:
powder
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% Ag basis
form
powder
potency
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>200 °C (decomposes)
density
7.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
cation traces
Ag: 92.2-94.0%, Al: ≤10 ppm, Ca: ≤50 ppm, Cd: ≤10 ppm, Co: ≤10 ppm, Cr: ≤10 ppm, Cu: ≤50 ppm, Fe: ≤50 ppm, Hg: ≤100 ppm, Ir: ≤100 ppm, K: ≤50 ppm, Mg: ≤50 ppm, Mn: ≤10 ppm, Na: ≤100 ppm, Ni: ≤10 ppm, Os: ≤100 ppm, Pb: ≤50 ppm, Pd: ≤100 ppm, Pt: ≤100 ppm, Rh: ≤100 ppm, Ru: ≤100 ppm, Zn: ≤10 ppm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ag].[Ag].O
InChI
1S/2Ag.H2O/h;;1H2
InChI key
VFWRGKJLLYDFBY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.0 - 101.0 %
Ag (Silver): 92.2 - 94.0 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Pt (Platinum): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.192031.12412226831
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder and chunks
assay
99.0-101.0% Ag basis
assay
99.4-100.0% Ag basis
assay
-
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
>200 °C (decomposes)
mp
455 °C
mp
2410 °C
mp
-
cation traces
Ag: 92.2-94.0%, Ca: ≤50 ppm, Co: ≤10 ppm, Cu: ≤50 ppm, Hg: ≤100 ppm, K: ≤50 ppm, Mn: ≤10 ppm, Ni: ≤10 ppm, Pb: ≤50 ppm, Pt: ≤100 ppm, Ru: ≤100 ppm, Al: ≤10 ppm, Cr: ≤10 ppm, Ir: ≤100 ppm, Na: ≤100 ppm, Pd: ≤100 ppm, Zn: ≤10 ppm, Cd: ≤10 ppm, Mg: ≤50 ppm, Rh: ≤100 ppm, Fe: ≤50 ppm, Os: ≤100 ppm
cation traces
Ag: 74.9-75.3%, Cd: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Pb: ≤0.002%
cation traces
-
cation traces
-
density
7.2 g/cm3 at 20 °C
density
5.56 g/cm3 at 20 °C
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119208002504022536519272
119208010004022536519289