Przejdź do
1.19203
Chlorek srebra 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonim(y):
Silver chloride 99+
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5900,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
39 300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.32
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-033-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.4-100.0% Ag basis
Form:
powder
Solubility:
0.00188 g/L
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.4-100.0% Ag basis
form
powder
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
455 °C
solubility
0.00188 g/L
density
5.56 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ag: 74.9-75.3%, Cd: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Pb: ≤0.002%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.4 - 100.0 %
Ag (Silver): 74.9 - 75.3 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
204382227927449571
form
powder
form
powder and chunks
form
powder or chunks
form
-
solubility
0.00188 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
99.4-100.0% Ag basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99%
assay
99.998% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
455 °C
mp
455 °C (lit.)
mp
455 °C (lit.)
mp
455 °C (lit.)
density
5.56 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119203010004022536519173
119203002504022536519166
119203100004022536676784