Merck
226831
Sigma-Aldrich
Silver(I) oxide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Argentous oxide, Disilver monoxide, Disilver oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: silver
ciąg SMILES
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
Klucz InChI
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Oxidizing agent for the generation of lactones from diols. Mediates monoprotection of symmetrical diols with alkyl halides in good to excellent yield.
Stoichiometric quantities of Ag2O convert tertiary bromides to esters, ethers, and amines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J. Serb. Chem. Soc., 53, 411-411 (1988)
Tetrahedron Letters, 48, 5761-5761 (2007)
Bouzide, A. Sauve, G.
Tetrahedron Letters, 38, 5945-5945 (1997)
Ionel Halaciuga et al.
Journal of colloid and interface science, 354(2), 620-623 (2010-12-08)
A novel environmentally friendly solution-based method for preparing dispersed silver particles is described. The simple and convenient approach consists in heating silver oxide particles dispersed in a highly alkaline water/acetone mixture. The data presented clearly show that acetone reduces completely
Y Yonekura et al.
The Journal of bone and joint surgery. British volume, 93(5), 644-649 (2011-04-23)
A silver-containing hydroxyapatite (Ag-HA) coating has been developed using thermal spraying technology. We evaluated the osteoconductivity of this coating on titanium (Ti) implants in rat tibiae in relation to bacterial infection in joint replacement. At 12 weeks, the mean affinity
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis