Przejdź do
1.12412
Tlenek itru 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonim(y):
Yttrium oxide 99+
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
923,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O3Y2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-233-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
loss
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
InChI key
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, obliczone na podstawie zapłonu): ≥ 99
Strata przy zapłonie (1000 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.192086346381.12410
form
solid
form
powder
form
nanopowder
form
-
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
density
7.2 g/cm3 at 20 °C
density
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
2410 °C
mp
>200 °C (decomposes)
mp
-
mp
-
product line
EMSURE®
product line
EMSURE®
product line
-
product line
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)