Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 300 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
Nazwa produktu
Test fosforanowy, colorimetric, 1.5-100 mg/L (PO4-P), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
phosphate
Quality Level
measuring range
1.5-100 mg/L (PO4-P)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Groundwater and surface water, seawater
- Drinking water and mineral water
- Waters from aquaculture
- Industrial water
- Boiler water
- Process water
- Wastewater
- Electroplating wastewater
- Nutrient solutions for fertilization
- Soils after appropriate sample pretreatment
Method
In sulfuric solution orthophosphate ions react with ammonium vanadate and ammonium heptamolybdate to form orange-yellow molybdovanadophosphoric acid. The phosphate concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Using the refill pack 1.18466 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
Application
- Monitorowanie środowiska: Testy fosforanowe są szeroko stosowane w monitorowaniu środowiska w celu oceny poziomu fosforanów w zbiornikach wodnych. Testy te pomagają w ocenie wpływu spływów rolniczych, zrzutów przemysłowych i oczyszczania ścieków na jakość wody. Ostatnie badania koncentrowały się na wykorzystaniu selektywnych kolorymetrycznych roztworów nanoczujnikowych do oznaczania jonów fosforanowych w próbkach wody pitnej, podkreślając ich znaczenie w zapewnieniu bezpiecznych i czystych dostaw wody (Salem i Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| measuring range 1.5-100 mg/L (PO4-P) | measuring range 0.2-3.0 mg/L (PO4-P) | measuring range 1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-) | measuring range 0.015-0.14 mg/L (PO4-P), 0.046-0.43 mg/L (PO43-) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test fosforanowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1183880001 | 04027269150938 |