Przejdź do
1.14846
Test fosforanowy
colorimetric, 0.2-3.0 mg/L (PO4-P), for use with MQUANT®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania fosforanów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
specific analyte(s)
phosphate
Quality Segment
measuring range
0.2-3.0 mg/L (PO4-P)
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: colorimetric, PMB, with color-disk comparator 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 mg/l PO4-P MQuant®
The MQuant® Phosphate test (formally MColortest®) can be used for the determination of orthophosphate in:
  • Groundwater and surface water, seawater
  • Drinking water and mineral water
  • Waters from aquaculture
  • Industrial and process water
  • Wastewater
  • Soils and fertilizers after appropriate sample pretreatment
  • Food after appropriate sample pretreatment
  • Steels after appropriate sample pretreatment
Method
In sulfuric solution orthophosphate ions react with molybdate ions to form molybdophosphoric acid. Ascorbic acid reduces this to phosphomolybdenum blue (PMB). The phosphate concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation. The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Using the refill pack 1.18465 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
Application
  • Wpływ dwóch środków remineralizujących w połączeniu z naświetlaniem laserem Er:YAG i CO(2) na mikrotwardość zdemineralizowanego szkliwa: Badanie to podkreśla zastosowanie testów fosforanowych w badaniach stomatologicznych, w szczególności w pomiarze skuteczności środków remineralizujących w połączeniu z obróbką laserową w celu zwiększenia twardości szkliwa, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zębów i opieki profilaktycznej (Mapar M et al., 2024).
  • Nanonawozy cynku i krzemu wpływają na profile ekonomiczne i metaboliczne kukurydzy w celu przezwyciężenia stresu solnego: Badania te wykorzystują testy fosforanowe w badaniach fizjologii roślin, w szczególności w celu oceny skuteczności nanonawozów w zwiększaniu pobierania fosforanów w warunkach stresu solnego, zapewniając wgląd w zrównoważone praktyki rolnicze (Shoukat A et al., 2024).
  • Badanie właściwości mechanicznych tetrapodalnego tlenku cynku infiltrowanego polimerem w różnych wariantach: Stosuje testy fosforanowe w dziedzinie materiałoznawstwa do oceny interakcji fosforanu z nowymi materiałami kompozytowymi, tym samym informując o rozwoju bardziej trwałych i wydajnych materiałów do różnych zastosowań przemysłowych (Scherer F et al., 2024).
Analysis Note
Application testconforms
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test fosforanowy
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Co się dzieje?
WGK 1
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)