Przejdź do
1.11138
Phosphate Test Kit, colorimetric
1.0-10 mg/L (P₂O₅), 1.3-13.4 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania fosforanów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test fosforanowy, colorimetric, 1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
phosphate
Quality Level
measuring range
1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna, PMB, z naczyniem dopasowującym kolor 1,0 - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10 mg/l P2O5 1,3 - 3,3 - 6,7 - 10,0 - 13,4 mg/l PO43- MQuant®
Ten test fosforanowy MQuant® (formalnie MColortest®) mierzy zawartość ortofosforanu w:
  • Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie
  • Wodach pochodzących z akwakultury
  • Woda pitna i mineralna
  • Woda przemysłowa, woda procesowa i ścieki
  • Ścieki galwaniczne
  • Woda kotłowa i woda zasilająca kocioł
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
  • Gleby i nawozy po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
Ten test ocenia reakcję barwną w oparciu o metodę światła przechodzącego. Dzięki temu nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania. Naczynie do dopasowywania kolorów jest wykonane z bardzo trwałego, odpornego na światło tworzywa sztucznego, dzięki czemu nadaje się do obszarów przemysłowych i środowisk wilgotnych. W roztworze siarkowym jony ortofosforanowe (PO43-) reagują z jonami molibdenianowymi, tworząc kwas molibdenofosforowy. Jest on redukowany do błękitu fosfomolibdenowego (PMB). Stężenie fosforanów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego ze strefami koloru naczynia dopasowującego kolor.
Używając opakowania uzupełniającego 1.08046 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Application
  • Wpływ dwóch środków remineralizujących w połączeniu z naświetlaniem laserem Er:YAG i CO(2) na mikrotwardość zdemineralizowanego szkliwa: Badanie to podkreśla zastosowanie testów fosforanowych w badaniach stomatologicznych, w szczególności w pomiarze skuteczności środków remineralizujących w połączeniu z obróbką laserową w celu zwiększenia twardości szkliwa, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zębów i opieki profilaktycznej (Mapar M et al., 2024).
  • Nanonawozy cynku i krzemu wpływają na profile ekonomiczne i metaboliczne kukurydzy w celu przezwyciężenia stresu solnego: Badania te wykorzystują testy fosforanowe w badaniach fizjologii roślin, w szczególności w celu oceny skuteczności nanonawozów w zwiększaniu pobierania fosforanów w warunkach stresu solnego, zapewniając wgląd w zrównoważone praktyki rolnicze (Shoukat A et al., 2024).
  • Badanie właściwości mechanicznych tetrapodalnego tlenku cynku infiltrowanego polimerem w różnych wariantach: Stosuje testy fosforanowe w dziedzinie materiałoznawstwa do oceny interakcji fosforanu z nowymi materiałami kompozytowymi, tym samym informując o rozwoju bardziej trwałych i wydajnych materiałów do różnych zastosowań przemysłowych (Scherer F et al., 2024).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.183881.148461.17942
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with RQflex® 10 Plus
measuring range
1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-)
measuring range
1.5-100 mg/L (PO4-P)
measuring range
0.2-3.0 mg/L (PO4-P)
measuring range
0.1-5.0 mg/L (PO43-)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test fosforanowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111138000104022536130484