Merck
1.18394
Phosphate Test Kit, colorimetric
0.015-0.14 mg/L (PO₄-P), 0.046-0.43 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania fosforanów
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test fosforanowy, colorimetric, 0.015-0.14 mg/L (PO4-P), 0.046-0.43 mg/L (PO43-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
phosphate
Quality Segment
measuring range
0.015-0.14 mg/L (PO4-P), 0.046-0.43 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Test fosforanowy MQuant® (formalnie MColortest®) może być stosowany do oznaczania ortofosforanów w:
  • Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
  • Woda pitna
  • Ściekach
  • Glebach i nawozach po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
  • Stale po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
W roztworze siarkowym jony ortofosforanowe reagują z jonami molibdenianowymi, tworząc kwas molibdenofosforowy. Kwas askorbinowy redukuje go do błękitu fosfomolibdenowego (PMB). Stężenie fosforanów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i delikatna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnej części zakresu stężeń.
Dzięki długim probówkom testowym można pokryć czuły zakres pomiarowy.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18465 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Method: colorimetric, PMB, with color card and comparator block with long test tubes 0.015 - 0.030 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.11 - 0.14 mg/l PO4-P 0.046 - 0.09 - 0.14 - 0.18 - 0.25 - 0.34 - 0.43 mg/l PO43- 0.034 - 0.07 - 0.10 - 0.14 - 0.18 - 0.25 - 0.32 mg/l P2O5 MQuant®
Application
  • Monitorowanie środowiska: Testy fosforanowe są szeroko stosowane w monitorowaniu środowiska w celu oceny poziomu fosforanów w zbiornikach wodnych. Testy te pomagają w ocenie wpływu spływów rolniczych, zrzutów przemysłowych i oczyszczania ścieków na jakość wody. Ostatnie badania koncentrowały się na wykorzystaniu selektywnych kolorymetrycznych roztworów nanoczujnikowych do oznaczania jonów fosforanowych w próbkach wody pitnej, podkreślając ich znaczenie w zapewnieniu bezpiecznych i czystych dostaw wody (Salem i Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test fosforanowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials