Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2410,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2410,00 zł
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
loss
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Part of the mobile phase composition in an HPLC stability-indicating method for the simultaneous determination of water-soluble vitamins and preservatives.
- Buffer component in a reverse-phase ultra-performance liquid chromatography (UPLC) method for the simultaneous determination of Sitagliptin phosphate monohydrate and Metformin hydrochloride in pharmaceutical dosage forms.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| suitability passes test for identity (IR) | suitability - | suitability - | suitability passes test for identity (IR) |
| assay ≥99% (acidimetric) | assay - | assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99% (acidimetric) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| transmittance 200 nm, ≥70%, 250 nm, ≥98%, 220 nm, ≥90%, (0.005 M; 1 cm in H2O) | transmittance - | transmittance 200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O) | transmittance 200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól sodowa kwasu heksano-1-sulfonowego
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1183050001 | 04054839011498 |
| 1183050100 | 04054839012174 |
| 1183050025 | 04022536176802 |