Przejdź do
1.18304
Sól sodowa kwasu pentano-1-sulfonowego
for ion pair chromatography LiChropur
Synonim(y):
Pentane-1-sulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
245-208-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
loss
≤2% loss on drying, 1200°C; 4h; vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bulk density
390 kg/m3
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCC
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium pentanesulfonate is commonly used as an anionic ion-pairing reagent in ion-pair chromatography. It is widely used in the analysis of basic compounds by chromatographic analysis.
Application
Pentane-1-sulfonic acid sodium salt can be used as anion-pair reagent in the:
  • Method for determining gemcitabine and its metabolite, dFdU.
  • Analysis of alkaloid standards.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.183071.183061.18305
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
suitability
passes test for identity (IR)
suitability
passes test for identity (IR)
suitability
-
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bulk density
390 kg/m3
bulk density
345 kg/m3
bulk density
391 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Effect of chromatographic conditions on the separation and system efficiency for HPLC of selected alkaloids on different stationary phases
Petruczynik A
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 94(1), 77 -789 (2011)
Synthesis, structure elucidation, determination of the lipophilicity and identification of antitumour activities in vitro of novel 3-(2-furanyl)-8-aryl-7, 8-dihydroimidazo [2, 1-c][1, 2, 4] triazin-4 (6H)-ones with a low cytotoxicity towards normal human skin fibroblast cells
Sztanke K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(17), 5103-5116 (2011)
Development and validation of an ion pair HPLC method for gemcitabine and 2?, 2?-difluoro-2?-deoxyuridine determination
Losa R, et al.
Analytica Chimica Acta, 528(2), 255-260 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
118304010004054839011481
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?