Przejdź do
8.41813
Sól sodowa kwasu heksadekano-1-sulfonowego
for synthesis
Synonim(y):
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H33NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.49
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
239-100-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mp
265.3 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (ex Na): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.183051.183068.41036
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
265.3 °C
mp
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
-
form
-
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841813001004022536668727