Przejdź do
1.18306
Sodium 1-heptanesulfonate
for ion pair chromatography LiChropur
Synonim(y):
Heptane-1-sulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
245-210-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sól sodowa kwasu heptano-1-sulfonowego, for ion pair chromatography LiChropur
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
391 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
General description
Heptane-1-sulfonicacid sodium salt is commonly employed as an ion-pair reagent in reversed-phaseliquid chromatography (RPLC) to improve the separation and retention ofanalytes.
Application
Heptane-1-sulfonic acid sodium salt can be used as a mobile phase component in high-performance liquid chromatographic methods to determine water-soluble vitamins.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDD042H2766H8901
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
>300 °C
mp
-
mp
300  °C (572 °F)
mp
-
transmittance
200 nm, ≥70%, 250 nm, ≥98%, 220 nm, ≥90%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
transmittance
-
transmittance
-
transmittance
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Determination of thiamine, riboflavin, nicotinamide, calcium pantothenate, and pyridoxine in compound vitamin B tablets using a Discovery® HS C18 column.
Development and validation of eco-friendly liquid chromatographic and spectrophotometric methods for simultaneous determination of coformulated drugs: phenylephrine hydrochloride and prednisolone acetate
Mostafa NM, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 100(6), 1761-1770 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
118306010004054839011504
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?