When zinc powder, a solid acid, and - for the elimination of interfering sulfide ions - an oxidizing agent are added to compounds of arsenic(III) and arsenic(V), arsenic hydride is liberated, which in turn reacts with mercury(II) bromide contained in the reaction zone of the test strip to form yellow-brown mixed arsenic-mercury halogenides.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Test na obecność arsenu, colorimetric, 0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
arsenic
reaction suitability
reaction type: modified Gutzeit test
measuring range
0.005-0.50 mg/L (As)
application(s)
disinfection control
drinking water
ground and surface water
mineral water
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Application
- Arsen w prywatnej wodzie studziennej, część 1 z 3: Wpływ ustawy o testowaniu prywatnych studni w New Jersey na testowanie i ograniczanie zachowań gospodarstw domowych..: Badanie ocenia wpływ ustawy New Jersey Private Well Testing Act na testowanie arsenu i zachowania łagodzące wśród gospodarstw domowych, podkreślając skuteczność polityki w promowaniu zdrowia publicznego (Flanagan SV et al., 2016).
- Ocena zestawu testowego arsenu do szybkich badań przesiewowych studniw Bangladeszu: Badanie to ocenia skuteczność zestawu testowego arsenu do szybkich badań przesiewowych studni w Bangladeszu, wykazując jego potencjał do szerokiego zastosowania w środowiskach o niskich zasobach (George CM i in., 2012).
- Ocena dwóch nowych polowych zestawów testowychdo wykrywania arsenu w wodzie o stężeniu bliskim 10 μg/L.: Badanie ocenia dwa nowe polowe zestawy testowe do wykrywania stężenia arsenu w pobliżu progu 10 μg/L, zapewniając niezawodną metodę oceny jakości wody na miejscu (Steinmaus CM et al., 2006).
- Bakteryjny test biologiczny do szybkiej i dokładnej analizy arsenu w wysoce zmiennych próbkach wód gruntowych ..: Niniejsze badanie przedstawia test biologiczny bakterii do szybkiej i dokładnej analizy arsenu w wodach gruntowych, oferując nowe podejście do monitorowania środowiska (Trang PT et al., 2005).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) arsenic | specific analyte(s) arsenic | specific analyte(s) arsenic | specific analyte(s) hydrogen peroxide |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Silver DDTC) | detection method colorimetric |
| reaction suitability reaction type: modified Gutzeit test | reaction suitability reaction type: modified Gutzeit test | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line Spectroquant® | product line MQuant® |
| application(s) disinfection control | application(s) drinking water | application(s) boiler and cooling water | application(s) disinfection control |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test na obecność arsenu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1179270001 | 04022536894119 |
-
Hi! I am doing a project where this kit is used, and wanted to briefly explain what specific reagents are present and what each one does in my report. What, in brief, is the function of the acid, zinc and oxidizing agent? Thank you!