The strips have not been validated for such a method. However, if mounts are swabbed and dispersed into a 10 mL sample, as required by the kit, and the concentration of arsenic in that sample is between 0.02-3 mg/L, then the strips could be useful. Method validation would likely be required to determine feasibility for the end user's mounts and concentrations.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 593,00 zł |
Informacje o tej pozycji
593,00 zł
Nazwa produktu
Test na obecność arsenu, colorimetric, As 0.02-3 mg/L, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
arsenic
reaction suitability
reaction type: modified Gutzeit test
As measuring range
0.02-3 mg/L
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
The arsenic test strips are suitable for measuring arsenic in water, pharmaceutical products, prepared biological specimens and liquid foods. Within this MQuant® Arsenic test, test strips are used in combination with additional reagents. Arsenic is liberated from the sample by adding zinc powder, a solid acid, and - for the elimination of interfering sulfide ions - an oxidizing agent. On the reaction zone of the test strip a yellow-brown dye is formed. The concentration of arsenic(III) and arsenic(V) are measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the arsenic concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as our Spectroquant® test.
Application
- Ulepszona charakterystyka arsenu w gipsie ze zużytych płyt gipsowo-kartonowych na miejscu przy użyciu inteligentnych urządzeń...: Badania podkreślają rozwój testów arsenu opartych na inteligentnych urządzeniach do charakterystyki arsenu w gipsie na miejscu, zwiększając wydajność i dokładność monitorowania środowiska i gospodarki odpadami (Tafu M et al., 2022).
- Mikrosilniki MnFe(2)O(4) ulepszone trawienie polowe i ekstrakcja do fazy stałej do oznaczania arsenu w ryżu i wodzie na miejscu: W badaniu tym zastosowano testy arsenu w połączeniu z mikrosilnikami MnFe(2)O(4) do oznaczania arsenu na miejscu w próbkach ryżu i wody, prezentując postępy w przygotowaniu próbek i technikach analizy terenowej (Luo Y et al., 2021).
- Wpływ otrzymania wyników testu na obecność arsenu w prywatnej studni na korzystanie przez matki z zanieczyszczonej wody pitnej w populacji USA...: Badanie ocenia behawioralny wpływ otrzymywania wyników testów na obecność arsenu na korzystanie przez matki ze skażonej wody pitnej, podkreślając znaczenie testów na obecność arsenu w interwencjach w zakresie zdrowia publicznego (He X et al., 2018).
- Test specjacji arsenu w wodach oparty na papierowym urządzeniu analitycznym z detekcją skanometryczną..: W niniejszym badaniu przedstawiono nowatorskie papierowe urządzenie analityczne do specjacji arsenu w wodzie, wykorzystujące detekcję skanometryczną w celu zaoferowania opłacalnego i przenośnego rozwiązania do monitorowania środowiska (Pena-Pereira F et al., 2018).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method photometric (Silver DDTC) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) arsenic | specific analyte(s) arsenic | specific analyte(s) arsenic | specific analyte(s) peracetic acid |
| reaction suitability reaction type: modified Gutzeit test | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: modified Gutzeit test | reaction suitability reaction type: Redox Reactions |
| application(s) drinking water | application(s) boiler and cooling water | application(s) disinfection control | application(s) disinfection control |
| product line MQuant® | product line Spectroquant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test na obecność arsenu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1179170001 | 04027269062668 |
-
Would this test work to test taxidermy mounts for arsenic? Could sample hair or feathers be swabbed or left in a solution to then test?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi can we use this test with a hair dye?
1 answer-
This product has not been specifically tested for use with hair dye. However, it is expected to be suitable. Please see the link below to review the user guide:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/272/802/117917ug-ms.pdfHelpful?
-