Przejdź do
1.01747
Arsenic Test, photometric
photometric, 0.001-0.100 mg/L (As), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
30 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test na obecność arsenu, photometric, 0.001-0.100 mg/L (As), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 30 tests
specific analyte(s)
arsenic
measuring range
0.001-0.100 mg/L (As)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Silver DDTC)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,001 - 0,100 mg/l As Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do EPA 206.4, APHA 3500-As B i ASTM D2972-15 A.
Test odczynnikowy Spectroquant® Arsenic Reagent umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości arsenu w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W kwaśnym roztworze związki arsenu są redukowane przez mieszaninę odczynników redukujących składającą się z cynku, chlorku cyny(II) i jodku potasu, tworząc arsen, który reaguje w rurce absorpcyjnej z dietyloditiokarbaminianem srebra, tworząc czerwony związek, który jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.179271.179171.14779
detection method
photometric (Silver DDTC)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine)
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
sulfide
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.001-0.100 mg/L (As)
measuring range
0.005-0.50 mg/L (As)
measuring range
-
measuring range
0.020-1.50 mg/L (S2-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
disinfection control
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
signalword
Danger
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system, Thyroid
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101747000104022536985725