1.10081
Peroxide Test Strips, colorimetric
0.5-100 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Synonim(y):
Peroxide chemical test strips
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Peroxide Test, colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
opis
semi-quantitative
Poziom jakości
linia produktu
MQuant®
specyficzne anality
hydrogen peroxide
przydatność reakcji
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru
0.5-100 mg/L (H2O2)
metoda wykrywania
colorimetric
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Method: Colorimetric, with test strips, with test strips, 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L (H2O2), MQuant®
The MQuant® Peroxide test strips are especially suitable for monitoring prescribed cleaning agent concentrations. Peroxidase transfers peroxide oxygen to an organic redox indicator. This produces a blue oxidation product. The peroxide concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peroxide concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant®Spectroquant® or Peroxide test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
Powiązanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Protokoły
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.