Kluczowe dokumenty
1.10001
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Synonim(y):
Paski testowe kwasu nadoctowego
Wybierz wielkość
100 TESTS
222,00 zł
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TESTS
222,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Test kwasu nadoctowego, colorimetric, 100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
opis
semi-quantitative
Poziom jakości
linia produktu
MQuant®
specyficzne anality
peracetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru
100-500 mg/L (peracetic acid)
metoda wykrywania
colorimetric
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/L Kwas nadoctowy, MQuant®
Kwas nadoctowy jest często stosowanym środkiem dezynfekującym. Ze względu na swój zakres pomiarowy paski testowe MQuant® z kwasem nadoctowym są szczególnie odpowiednie do sprawdzania obecności skutecznych poziomów w środkach dezynfekujących na bazie kwasu nadoctowego. Ponieważ roztwory kwasu nadoctowego są bardzo niestabilne, konieczne są częste kontrole. Kwas nadoctowy reaguje z aminą aromatyczną, tworząc niebieski barwnik. Stężenie kwasu nadoctowego jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia kwasu nadoctowego i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant®.
Projektowanie z myślą o korzyściach dla zrównoważonego rozwoju:
Nadal demonstrujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Zastosowanie
  • Skuteczna aktywacja kwasu nadoctowego przez nanorurki węglowe domieszkowane kobaltem w celu degradacji leków: W tym badaniu zbadano nową metodę zwiększania skuteczności kwasu nadoctowego w degradacji związków farmaceutycznych, podkreślając jego potencjał w monitorowaniu dezynfekcji środowiska i zastosowaniach bezpieczeństwa w produkcji farmaceutycznej (Yao et al., 2024).
  • Ocena ekotoksykologiczna ścieków z rzeźni bydła dezynfekowanych kwasem nadoctowym (PAA): Badania te oceniają wpływ na środowisko kwasu nadoctowego stosowanego do dezynfekcji ścieków z rzeźni bydła, przy użyciu bioindykatora Girardia tigrina, który ma kluczowe znaczenie dla oceny bezpieczeństwa środowiskowego (Pereira i in., 2024).
  • Kwas nadoctowy aktywowany kobaltytem niklu jako skuteczny utleniacz do degradacji BPA i jego analogów: W artykule przedstawiono metodę aktywacji kwasu nadoctowego kobaltanem niklu w celu skutecznej degradacji BPA i jego analogów, w odpowiedzi na obawy dotyczące skuteczności biocydów i bezpieczeństwa dla środowiska (Kiejza i in., 2024).
  • Przyspieszone usuwanie naproksenu w systemie aktywacji kwasu nadoctowego na bazie żelaza przez jony chlorkowe: Badanie koncentruje się na wzmacnianiu reaktywnych form utleniania w procesach uzdatniania wody, pokazując, w jaki sposób jony chlorkowe mogą zwiększyć wydajność kwasu nadoctowego, co jest ważne dla zastosowań biocydów i testów bezpieczeństwa (Yu et al., 2024).
Powiązanie
Zastępuje: 10001-1; 10001
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?