Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
240,00 zł
Nazwa produktu
Test glukozy, colorimetric, 10-500 mg/L (glucose), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
analyte chemical class(es)
sugars
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-500 mg/L (glucose)
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
Reflectoquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
The MQuant® Glucose test is suitable for determining glucose in fruit juices and food. Under the catalytic effect of glucose oxidase, glucose is converted into gluconic acid lactone. In the presence of peroxidase the hydrogen peroxide formed in the process reacts with an organic redox indicator to form a blue-green dye. The glucose concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the glucose concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Application
- Dwufunkcyjna oksydaza-peroksydaza naśladująca Fe-Ce MOF na papierowych urządzeniach analitycznych do intensyfikacji chemiluminescencji luminolu: Badania te wprowadzają innowacyjną technikę oznaczania glukozy przy użyciu urządzeń papierowych wzmocnionych MOF, zapewniając opłacalną i dostępną metodę monitorowania glukozy w warunkach ograniczonych zasobów (Hassanzadeh et al., 2024).
- Nanonawozy cynku i krzemu wpływają na profile ekonomiczne i metaboliczne kukurydzy w celu przezwyciężenia stresu solnego: W tych badaniach rolniczych testy glukozy są wykorzystywane do monitorowania zdrowia i reakcji metabolicznych kukurydzy na leczenie nanonawozami, demonstrując wszechstronność testów glukozy w zastosowaniach środowiskowych i roślinnych (Shoukat et al., 2024).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method colorimetric |
| reaction suitability reaction type: enzymatic reaction | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Griess reaction |
| compatibility Reflectoquant® | compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility for use with MQuant® StripScan App |
| description semi-quantitative | description semi-quantitative | description quantitative | description semi-quantitative |
| measuring range 10-500 mg/L (glucose) | measuring range 10-400 mg/L (SO32-) | measuring range 1-100 mg/L (glucose) | measuring range 10-500 mg/L (NO3-) |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7