Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
Informacje o tej pozycji
294,00 zł
Nazwa produktu
Test glukozy, reflectometric, 1-100 mg/L (glucose), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars
measuring range
1-100 mg/L (glucose)
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Dwufunkcyjna oksydaza-peroksydaza naśladująca Fe-Ce MOF na papierowych urządzeniach analitycznych do intensyfikacji chemiluminescencji luminolu: Badania te wprowadzają innowacyjną technikę oznaczania glukozy przy użyciu urządzeń papierowych wzmocnionych MOF, zapewniając opłacalną i dostępną metodę monitorowania glukozy w warunkach ograniczonych zasobów (Hassanzadeh et al., 2024).
- Nanonawozy cynku i krzemu wpływają na profile ekonomiczne i metaboliczne kukurydzy w celu przezwyciężenia stresu solnego: W tych badaniach rolniczych testy glukozy są wykorzystywane do monitorowania zdrowia i reakcji metabolicznych kukurydzy na leczenie nanonawozami, demonstrując wszechstronność testów glukozy w zastosowaniach środowiskowych i roślinnych (Shoukat et al., 2024).
Analysis Note
Assay
- standard 1:
9 - 11 mg/l
- standard 2: 36 - 44 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method colorimetric | detection method reflectometric |
| compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility Reflectoquant® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® |
| measuring range 1-100 mg/L (glucose) | measuring range 1.0-45.0 mg/L (HCHO) | measuring range 10-500 mg/L (glucose) | measuring range 0.25-2.50 g/L (sucrose) |
| application(s) beverage testing | application(s) disinfection control | application(s) beverage testing | application(s) beverage testing |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| analyte chemical class(es) sugars | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) sugars | analyte chemical class(es) sugars |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7