Przejdź do
1.10013
Sulfite Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (SO₃²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe siarczynów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
178,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
178,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test siarczynowy, colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
sulfite
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-400 mg/L (SO32-)
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
food testing
mineral water
wastewater
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-), MQuant®
Paski testowe MQuant® Sulfite nadają się do analizy żywności, w szczególności do testowania wina i soków owocowych, siarczanowanej żywności (np. świeżych i suszonych owoców), ryb, skorupiaków i produktów z mięsa mielonego. Jony siarczynowe reagują z mieszaniną heksacyjanożelazianu(II) potasu, siarczanu cynku i nitroprusydku sodu, tworząc czerwony związek. Stężenie siarczynów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia siarczynów i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant® Sulfite.
Projektowanie z myślą o korzyściach dla zrównoważonego rozwoju:
Nadal demonstrujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Application
Paski testowe na siarczyny, kolorymetryczne mogą być używane:
</UL>
W przemyśle spożywczym do monitorowania poziomu siarczynów w produktach takich jak suszone owoce, wina i owoce morza. Paski te pomagają zapewnić, że stężenie siarczynów pozostaje w bezpiecznych granicach, zapobiegając
Other Notes
Zastępuje: 10013-1; 10013
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.017461.169871.11148
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
detection method
reflectometric
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
MQuant®
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
-
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. We produce canned food, and sometimes our products contain Mata-Bi-sulfite as preservative. I would like to to verify that products produced after the mentioned allergenic products, contain less than 10 PPM sulfite. Will these strips do the job?
    1 answer
    1. These test strips have a measuring range of 10 - 400 mg/L or 10 - 400 ppm Sulfite. This product would not be suitable for concentration of less than 10 ppm. Please see the links below to review more sensitive tests available:
      Sulfite Test, Photometric, 1.0 - 20.0 mg/L range
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/114394
      Sulfite Test, Photometric, 1.0 - 60.0 mg/L
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/101746
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. For wine, How It work? We buy for wine, but we dont find the instructions
    1 answer
    1. Sulfite ions react with a mixture of potassium hexacyanoferrate(II), zinc sulfate, and sodium nitroprusside to form a red compound. The sulfite concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. Please see the link below to review the product instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/408/087/110013ug-ms.pdf
      Helpful?
  5. what is the limit of detection for this paper strip?
    1 answer
    1. The limit of detection for product 1100130001, Sulfite Test, is 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-). The sulfite concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale.
      Helpful?
  6. Can I test sulfite in urine with these test strips?
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for use with urine samples. Typical sample materials include wastewater. Suitability of this product for the analysis of urine samples would have to be determined by the end user. Kindly review the user guide available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/408/087/110013ug-ms.pdf
      Note that this product is not suitable for in vitro diagnostic use.