Przejdź do
1.10020
Nitrate Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe azotanów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Storage temp.:
15-25°C
Detection method:
colorimetric
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test azotanów, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
nitrate
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-500 mg/L (NO3-)
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (NO3-), MQuant®
Paski testowe MQuant® Nitrate mogą być używane do szybkiego i łatwego monitorowania wody pitnej, wody procesowej i ścieków, a także w wodzie akwariowej, gdzie limity mogą zostać szybko przekroczone. Mogą być również używane do oznaczania azotanów w żywności, np. ziemniakach. Na pasku jony azotanowe są redukowane do jonów azotynowych przez czynnik redukujący, które następnie reagują z czerwono-fioletowym barwnikiem. Stężenie azotanów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Każdy pasek posiada również drugą strefę reakcji (strefę alarmową), której kolor zmienia się w obecności jonów azotynowych. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia azotanów i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test azotanowy Spectroquant®.
Projektowanie z myślą o korzyściach dla zrównoważonego rozwoju:
Nadal demonstrujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Application
Nitrate Test Strips, colorimetric can be used:
  • To monitor nitrate levels in water treatment processes. This is crucial for preventing excessive nitrate concentrations, which can lead to environmental pollution.
  • In the agricultural industry to analyze soil nitrate levels, aiding in the optimization of fertilizer use and improving crop yields.
Other Notes
Zastępuje: 10020-1; 10020
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.169951.111701.16971
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
product line
MQuant®
product line
-
product line
-
product line
-
measuring range
10-500 mg/L (NO3-)
measuring range
3-90 mg/L (NO3-)
measuring range
10-150 mg/L (NO3-)
measuring range
5-225 mg/L (NO3-)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test azotanów
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Produkty
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110020000204027269013516
110020000104022536120904
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. The label of the packaging indicates cold storage at 2 - 8 °C (fridge) while the manual and website of this product recommend storage at room temperature. Could you please tell us which storage condition is correct?
    1 answer
    1. The storage temperature recommendation for this specific product has been changed (Spring 2026). It has been found that storage at a controlled room temperature of 15-25°C is sufficient. We had recommended storage in a refrigerator in the past. While these test strips would not be harmed at all by storing them in a refrigerator at 2-8°C, it has been found that they are actually quite stable at room temperature. Until our existing inventory is turned over, labels on some of the Nitrate Test Strips being shipped may still provide the 2-8°C range.
      Helpful?
  2. In the user guide it says that the nitrate test can be used for 'Food and animal fodder after appropriate sample pretreatment'. What sample treatment is appropriate for butter?
    1 answer
    1. No butter-specific pretreatment protocol is documented for this product. Fodder is agricultural foodstuff, such as hay, silage, or sprouted grains, used specifically to feed domesticated livestock like cattle, sheep, and pigs. No validated pretreatment for butter is available in current sources.
      Helpful?
  3. Which reaction zone measures nitrates? What does presence of Nitrites means interms of nitrates?
    1 answer
    1. For this product, the nitrate concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. Each strip features a second reaction zone, the color of which changes in the presence of nitrite ions. The second alert zone, labeled NO3- on the color card, measures nitrates. The presence of nitrite in the sample will cause a color change in this alert zone, indicating that nitrite is present. This is important because nitrite can interfere with the nitrate measurement.
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?