Przejdź do
1.17257
Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Ekstrakt drożdżowy, Ekstrakt z drożdży
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fermtech® Ekstrakt drożdżowy, For Biotechnology
Quality Segment
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 25 kg
manufacturer/tradename
Fermtech®
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.3
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
Ekstrakt drożdżowy Fermtech® jest wytwarzany z wyselekcjonowanych szczepów Saccharomyces cerevisiae. Jest wytwarzany w kontrolowanych warunkach, aby zachować zawartość witamin i innych wartości odżywczych, takich jak peptydy, wolne aminokwasy, kwasy nukleinowe, minerały, pierwiastki śladowe i związki fosforu. Jest bogaty w witaminy i jest często stosowany do dostarczania tych czynników w pożywkach hodowlanych w stężeniu 0,3 - 0,5%. Jest wytwarzany w wyniku reakcji auto-proteolitycznej komórek Saccharomyces, w wyniku której powstaje rozpuszczalny w wodzie pepton, szeroko stosowany jako składnik pożywek mikrobiologicznych. Ekstrakt drożdżowy stanowi kompletne źródło składników odżywczych dla mikroorganizmów i jest szczególnie przydatny do hodowli wybrednych bakterii, które wymagają określonych składników odżywczych lub dodatkowych czynników wzrostu. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi źródłami składników odżywczych, takimi jak peptony lub sole.
Application
Ekstrakt drożdżowy Fermtech® jest powszechnie stosowany jako składnik wielu pożywek do hodowli drobnoustrojów w celu wzrostu i identyfikacji bakterii, drożdży i pleśni z różnych próbek farmaceutycznych, środowiskowych, żywności i napojów. Został zaprojektowany jako pepton o niskiej zawartości endotoksyn, odpowiedni do stosowania w fermentacji do hodowli szerokiej gamy wymagających mikroorganizmów i pożywek do hodowli komórkowych.
Legal Information
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.1388509182Y1625
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable using
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
suitability
nonselective for
suitability
-
suitability
molds, yeasts
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1