Przejdź do
1.13885
M-Gredient® Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Ekstrakt drożdżowy w proszku, Ekstrakt z drożdży
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
232-387-9
NACRES:
NA.74
MDL number:
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ekstrakt drożdżowy, Prime
biological source
yeast
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>200 °C
composition
≥10.5% Nitrogen
packaging
pkg of 10 kg, pkg of 25 kg
ign. residue
≤17%
loss
≤5% loss on drying
color
beige
pH
5.5-7.2
solubility
410 g/L
density
0.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
490 kg/m3
application(s)
(Microbiology and Biotechnology)
storage temp.
2-30°C
General description
Ekstrakt drożdżowy w proszku jest wytwarzany z wyselekcjonowanych szczepów Saccharomyces cerevisiae. Jest produkowany w kontrolowanych warunkach, aby zachować zawartość witamin i innych wartości odżywczych, takich jak peptydy, wolne aminokwasy, kwasy nukleinowe, minerały, pierwiastki śladowe i związki fosforu. Jest bogaty w witaminy i jest często stosowany do dostarczania tych czynników w pożywkach hodowlanych w stężeniu 0,3 - 0,5%.
Application
Ekstrakt drożdżowy jest stosowany jako składnik pożywek bakteriologicznych do hodowli różnych mikroorganizmów i zastosowań w genetyce molekularnej. Nadaje się również do stosowania jako źródło składników odżywczych w pożywkach mikrobiologicznych.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ekstrakt drożdżowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)