Przejdź do
09182
Yeast Extract
from Saccharomyces cerevisiae, powder
Synonim(y):
YE, Baker’s yeast extract
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040000
EC Number:
232-387-9
NACRES:
NA.85
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≤3% amino-nitrogen basis, ≥9% total nitrogen (N) basis
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≤3% , total nitrogen (N), ≥9%
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 5 kg
impurities
≤16% ash, ≤8% non-dissolved
loss
≤8% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, turbid, yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Yeast extract is an extract of autolyzed yeast cells. Yeast extract is a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates and can be used as additive for culture media. It is a non-animal and low endotoxin peptone suitable for use in fermentations media for cultivation and resuscitation of a large variety of fastidious microorganisms. It is rich in vitamins and other nutritive substances and so, recommended for general laboratory media
Application
Yeast extract is recommended for use in culture media and for the mass cultivation of various microorganisms. It provides multi-functional nutrient supplements that can also be used in microbial fermentation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y1625Y087589526
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
molds, yeasts
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
molds, yeasts
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
amino-nitrogen, ≤3% , total nitrogen (N), ≥9%
composition
-
composition
-
composition
amino-N, ≥4.5% , nitrogen content, ≥9%
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
solubility
H2O: 2%, turbid, yellow
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brownish-yellow
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yeast Extract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Sara Hooshangi et al.
PLoS computational biology, 7(9), e1002172-e1002172 (2011-10-08)
Quorum sensing (QS) enables bacterial multicellularity and selective advantage for communicating populations. While genetic "switching" phenomena are a common feature, their mechanistic underpinnings have remained elusive. The interplay between circuit components and their regulation are intertwined and embedded. Observable phenotypes
Samriddha Ray et al.
The Journal of cell biology, 190(5), 793-805 (2010-09-02)
The mechanisms that regulate cytoskeletal remodeling during the transition between mitosis and interphase are poorly understood. In fission yeast the MOR pathway promotes actin polarization to cell tips in interphase, whereas the SIN signaling pathway drives actomyosin ring assembly and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W383503-SAMPLE04061838193889
W383503-1KG04061836713010
209716-25G04061838770912
W383503-100G04061838193872
09182-5KG-F04061838653741
09182-1KG-F04061838653734