Przejdź do
1.16730
Blank Test Strips, reflectometric
REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
138,55 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
138,55 zł
Cena katalogowa163,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Puste paski, for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
analyte chemical class(es)
sugars
specific analyte(s)
ammonium, ascorbic acid, calcium, chlorine, formaldehyde, hydrogen peroxide, hydroxymethylfurfural (Hmf), iron, lactic acid, magnesium, malic acid, nitrate, nitrite, peracetic acid, phosphate, potassium, sulfite
application(s)
beverage testing
food testing
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Paski testowe Reflectoquant® Blank zawierają papierowe strefy nieimpregnowane odczynnikiem. Są one używane do przeprowadzania testów w celu sprawdzenia, czy kolor próbki (np. czerwonego soku) pozostaje na papierze stref ślepych. Różnica w kolorze może wskazywać, że wewnętrzny kolor próbki może wpływać na wyniki uzyskane za pomocą innych pasków testowych Reflectoquant®. W celu odbarwienia sugerujemy wstępne potraktowanie próbki poliwinylopirolidonem(Divergan®, 1.07302). Dostępne są różne noty aplikacyjne dla tych specjalnych próbek.
Analysis Note
Application test: conforms
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Divergan is a registered trademark of BASF SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.169891.118601.16731
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
specific analyte(s)
ammonium, ascorbic acid, calcium, chlorine, formaldehyde, hydrogen peroxide, hydroxymethylfurfural (Hmf), iron, lactic acid, magnesium, malic acid, nitrate, nitrite, peracetic acid, phosphate, potassium, sulfite
specific analyte(s)
formaldehyde
specific analyte(s)
aluminium, ammonium, arsenic, ascorbic acid, calcium, chloride, chlorine, chromate, copper, cyanide, fluoride, formaldehyde, hydrogen peroxide, iron, lead, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, nitrate, nitrite, peracetic acid, peroxidase, phosphate, potassium, sulfate, sulfide, sulfite, tin, zinc
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
-
compatibility
RQflex® 20
application(s)
beverage testing
food testing
application(s)
disinfection control
wastewater
application(s)
beverage testing
food testing
application(s)
disinfection control
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
free fatty acids, sugars
analyte chemical class(es)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
116730000104022536536033