1.16989
Formaldehyde Test Strips, reflectometric
1.0-45.0 mg/L (HCHO), REFLECTOQUANT®
Synonim(y):
Formaldehyde chemical test strips, Formaldehyde test strip for instrument reader
About This Item
Polecane produkty
product name
Formaldehyde Test, reflectometric, 1.0-45.0 mg/L (HCHO), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
linia produktu
Reflectoquant®
specyficzne anality
formaldehyde
zakres pomiaru
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
kompatybilność
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Assay
- standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 27.0 - 33.0 mg/l
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Przygotowanie standardowego roztworu formaldehydu
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.