Przejdź do
1.11860
Blank Test Strips, colorimetric
greener alternative
MQuant®
Synonim(y):
Puste paski do testów chemicznych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
150,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Puste paski, colorimetric, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
analyte chemical class(es)
free fatty acids, sugars
specific analyte(s)
aluminium, ammonium, arsenic, ascorbic acid, calcium, chloride, chlorine, chromate, copper, cyanide, fluoride, formaldehyde, hydrogen peroxide, iron, lead, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, nitrate, nitrite, peracetic acid, peroxidase, phosphate, potassium, sulfate, sulfide, sulfite, tin, zinc
reaction suitability
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
beverage testing
food testing
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Puste paski testowe MQuant® zawierają strefę papierową, która nie jest impregnowana odczynnikiem. Są one używane do przeprowadzania testów w celu sprawdzenia, czy kolor próbki (np. czerwonego soku) pozostaje na papierze strefy ślepej. Różnica w kolorze może wskazywać, że wewnętrzny kolor próbki może wpływać na wyniki uzyskane za pomocą innych pasków testowych MQuant®.
Projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju:
W dalszym ciągu demonstrujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.167301.100771.17925
specific analyte(s)
aluminium, ammonium, arsenic, ascorbic acid, calcium, chloride, chlorine, chromate, copper, cyanide, fluoride, formaldehyde, hydrogen peroxide, iron, lead, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, nitrate, nitrite, peracetic acid, peroxidase, phosphate, potassium, sulfate, sulfide, sulfite, tin, zinc
specific analyte(s)
ammonium, ascorbic acid, calcium, chlorine, formaldehyde, hydrogen peroxide, hydroxymethylfurfural (Hmf), iron, lactic acid, magnesium, malic acid, nitrate, nitrite, peracetic acid, phosphate, potassium, sulfite
specific analyte(s)
lead
specific analyte(s)
chlorine
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
beverage testing
food testing
application(s)
beverage testing
food testing
application(s)
agriculture
ground and surface water
wastewater
application(s)
PFAS testing
disinfection control
wastewater
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
-
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg