Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 297,00 zł |
Informacje o tej pozycji
297,00 zł
Nazwa produktu
Test nadtlenkowy, reflectometric, 100-1000 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
description
quantitative
Quality Level
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
measuring range
100-1000 mg/L (H2O2)
application(s)
disinfection control
compatibility
RQflex® 20
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Kontrola jakości żywności: W przemyśle spożywczym testy nadtlenkowe są wykorzystywane do określania wartości nadtlenku w olejach roślinnych i innych tłuszczach jadalnych. Aplikacja ta ma kluczowe znaczenie dla oceny świeżości i trwałości produktów spożywczych. Niedawne badanie wykazało wykorzystanie papierowych urządzeń analitycznych do kolorymetrycznego oznaczania wartości nadtlenku w olejach roślinnych, podkreślając prostotę i skuteczność tej metody w rutynowych testach jakości żywności (Ghohestani et al., Food Chemistry, 2023).
Analysis Note
Assay
- standard 1:
175 - 225 mg/l
- standard 2: 450 - 550 mg/l
- standard 3: 720 - 880 mg/l
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) hydrogen peroxide | specific analyte(s) hydrogen peroxide | specific analyte(s) hydrogen peroxide | specific analyte(s) hydrogen peroxide |
| compatibility RQflex® 20 | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility for use with MQuant® StripScan App |
| reaction suitability reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant | reaction suitability reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant | reaction suitability reaction type: enzymatic reaction | reaction suitability reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant |
| description quantitative | description quantitative | description quantitative | description semi-quantitative |
| application(s) disinfection control | application(s) disinfection control | application(s) disinfection control | application(s) disinfection control |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test nadtlenkowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Protokoły
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1167310001 | 04022536665146 |