Przejdź do
1.16205
Dietanoloamina
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
β,β′-dihydroksydietyloamina, bis-(β-hydroksyetylo)-amina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-868-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
269-270 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 25 °C)
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
365-370 °C
potency
676 mg/kg LD50, oral (Rat), 8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Chloride (Cl), ≤0.002% Sulfate (SO4), ≤0.25% Water (Karl Fischer), ≤0.3% Ethanolamine (GC), ≤0.3% Triethanolamine (GC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.005%
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
kinematic viscosity
357.2 cSt(30 °C)
bp
269-270 °C/1013 hPa
mp
28 °C
transition temp
flash point 176 °C
density
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
169573981798.03116
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥98.5%
assay
≥99% (GC)
form
solid
form
-
form
solid or liquid
form
solid
expl. lim.
2.1-10.6 % (v/v)
expl. lim.
10.6 %
expl. lim.
10.6 %
expl. lim.
2.1-10.6 % (v/v)
autoignition temp.
365-370 °C
autoignition temp.
689 °F
autoignition temp.
689 °F
autoignition temp.
365-370 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dietanoloamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
116205100004022536164014